Acetonedimethyl acetal 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR17208-2.5L OR17208-500ML
APOSOR17208-2.5LEA 267 EUR
APOSOR17208-2.5L APOSOR17208-500ML
Acetonedimethyl acetal 98%
Acetonedimethyl acetal
Formule: C₅H₁₂O₂
Kookpunt: 79…81 °C
Smeltpunt: –47 °C
Dichtheid: 0,848 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: –11 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008479
CAS nummer: 77-76-9
EINECS: 201-056-0
UN: 3271
ADR: 3,II