1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17209-1G OR17209-5G
APOSOR17209-1GEA 0 EUR
APOSOR17209-1G APOSOR17209-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₀H₁₇BN₂O₂
Smeltpunt: 67…71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05861380
CAS nummer: 847818-74-0