Methyl 4-Bromo-2-chlorobenzoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17252-10G OR17252-5G OR17252-1G
APOSOR17252-10GEA 99.3 EUR
APOSOR17252-10G APOSOR17252-5G APOSOR17252-1G
Methyl 4-Bromo-2-chlorobenzoate 97%
Methyl 4-Bromo-2-chlorobenzoate
Formule: C₈H₆BrClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10566823
CAS nummer: 185312-82-7