3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol, Tribromoneopentyl alcohol, Pentaerythritol tribromide, 2,2,2-Tris(bromomethyl)ethanol
OR17253-500G OR17253-1KG
APOSOR17253-500GEA 101 EUR
APOSOR17253-500G APOSOR17253-1KG
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanol
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanol
Formule: C5H9Br3O
MW: 324.8364 g/mol
Kookpunt: 131 °C/2.5mmHg
Smeltpunt: 66…69 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00021982
CAS nummer: 1522-92-5