trans-4-Hydroxy-D-proline hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17254-1G OR17254-5G
APOSOR17254-1GEA 0 EUR
APOSOR17254-1G APOSOR17254-5G
trans-4-Hydroxy-D-proline hydrochloride 97%
trans-4-Hydroxy-D-proline hydrochloride
Formule: C₅H₁₀ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08436165
CAS nummer: 142347-81-7