Cyclopropanecarbonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR17255-100G OR17255-25G OR17255-250G
APOSOR17255-100GEA 67.2 EUR
APOSOR17255-100G APOSOR17255-25G APOSOR17255-250G
Cyclopropanecarbonyl chloride 98%
Cyclopropanecarbonyl chloride
Formule: C₄H₅ClO
Kookpunt: 119…121 °C
Dichtheid: 1,152 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 23 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00001277
CAS nummer: 4023-34-1
EINECS: 223-684-4
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II