5-Bromothiophene-3-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR17257-10G
OR17257-5G
OR17257-1G
APOSOR17257-10GEA
81.8
EUR
APOSOR17257-10G
APOSOR17257-5G
APOSOR17257-1G
5-Bromothiophene-3-carboxylic acid 97%
5-Bromothiophene-3-carboxylic acid
Formule:
C₅H₃BrO₂S Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD08695074 CAS nummer: 100523-84-0 |