2-Chloroquinazoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17301-1G OR17301-250MG
APOSOR17301-1GEA 40.9 EUR
APOSOR17301-1G APOSOR17301-250MG
2-Chloroquinazoline
2-Chloroquinazoline
Formule: C₈H₅ClN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09959715
CAS nummer: 6141-13-5