4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR17302-1G OR17302-5G
APOSOR17302-1GEA 0 EUR
APOSOR17302-1G APOSOR17302-5G
4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
Formule: C₅H₄ClN₅
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08059805
CAS nummer: 100644-65-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III