1-Boc-piperazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1731-100G OR1731-250G
APOSOR1731-100GEA 26.3 EUR
APOSOR1731-100G APOSOR1731-250G
1-Boc-piperazine 98%
1-Boc-piperazine
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
Kookpunt: 98…100 °C
Smeltpunt: 43…48 °C
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075265
CAS nummer: 57260-71-6