4-Methoxyanthranilic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-4-methoxybenzoic acid
OR17403-25G OR17403-1G OR17403-5G
APOSOR17403-25GEA 65.8 EUR
APOSOR17403-25G APOSOR17403-1G APOSOR17403-5G
4-Methoxyanthranilic acid
4-Methoxyanthranilic acid
Formule: C₈H₉NO₃
Smeltpunt: 175…180 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00667729
CAS nummer: 4294-95-5