3,5-Dichloroisonicotinic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,5-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
OR1745-25G OR1745-5G OR1745-1G
APOSOR1745-25GEA 73 EUR
APOSOR1745-25G APOSOR1745-5G APOSOR1745-1G
3,5-Dichloroisonicotinic acid 98%
3,5-Dichloroisonicotinic acid
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01861975
CAS nummer: 13958-93-5