2-Amino-6-bromobenzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17502-5G OR17502-100G OR17502-25G
APOSOR17502-5GEA 24.9 EUR
APOSOR17502-5G APOSOR17502-100G APOSOR17502-25G
2-Amino-6-bromobenzonitrile 97%
2-Amino-6-bromobenzonitrile
Formule: C₇H₅BrN₂
Smeltpunt: 152…153 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09834769
CAS nummer: 77326-62-6