3-(Methylamino)propanamide hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17506-5G OR17506-1G
APOSOR17506-5GEA 558 EUR
APOSOR17506-5G APOSOR17506-1G
3-(Methylamino)propanamide hydrochloride
3-(Methylamino)propanamide hydrochloride
Formule: C₄H₁₁ClN₂O
Dichtheid: 1,052 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226474
CAS nummer: 4874-17-3