(1-Acetylpiperidin-4-yl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR17507-1G OR17507-5G
APOSOR17507-1GEA 199 EUR
APOSOR17507-1G APOSOR17507-5G
(1-Acetylpiperidin-4-yl)acetic acid
(1-Acetylpiperidin-4-yl)acetic acid
Formule: C₉H₁₅NO₃
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12027293
CAS nummer: 885274-84-0