2,5-Dichloropyrimidine 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR17514-25G OR17514-5G
APOSOR17514-25GEA 49.7 EUR
APOSOR17514-25G APOSOR17514-5G
2,5-Dichloropyrimidine 97+%
2,5-Dichloropyrimidine
Formule: C₄H₂Cl₂N₂
Smeltpunt: 48…55 °C
Vlampunt: 107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00673131
CAS nummer: 22536-67-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III