Benzyloxyacetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR17515-100G OR17515-25G
APOSOR17515-100GEA 47.6 EUR
APOSOR17515-100G APOSOR17515-25G
Benzyloxyacetic acid 97%
Benzyloxyacetic acid
Formule: C₉H₁₀O₃
Kookpunt: 137…139 °C/0,6mmHg
Dichtheid: 1,162 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00274211
CAS nummer: 30379-55-6