Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR17520-5G OR17520-25G
APOSOR17520-5GEA 22 EUR
APOSOR17520-5G APOSOR17520-25G
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate 95%
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate
Formule: C₆H₉BrO₂
Kookpunt: 38 °C/0,8mmHg
Dichtheid: 1,398 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 81 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00031518
CAS nummer: 17435-72-2
UN: 3265
ADR: 8,III