2-Methyloxazole-4-carboxaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17528-1G OR17528-250MG
APOSOR17528-1GEA 72.1 EUR
APOSOR17528-1G APOSOR17528-250MG
2-Methyloxazole-4-carboxaldehyde 97%
2-Methyloxazole-4-carboxaldehyde
Formule: C₅H₅NO₂
Smeltpunt: 70…75 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03265461
CAS nummer: 113732-84-6