2,6-Dichloro-3-methylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17532-5G OR17532-25G
APOSOR17532-5GEA 30.3 EUR
APOSOR17532-5G APOSOR17532-25G
2,6-Dichloro-3-methylpyridine 98%
2,6-Dichloro-3-methylpyridine
Formule: C₆H₅Cl₂N
Smeltpunt: 54…56 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00137847
CAS nummer: 58584-94-4