2-Bromo-5-chloro-3-methylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17542-1G OR17542-5G
APOSOR17542-1GEA 22 EUR
APOSOR17542-1G APOSOR17542-5G
2-Bromo-5-chloro-3-methylpyridine
2-Bromo-5-chloro-3-methylpyridine
Formule: C₆H₅BrClN
Smeltpunt: 36…37 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095062
CAS nummer: 65550-77-8