4-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17550-1G OR17550-5G OR17550-25G
APOSOR17550-1GEA 23.4 EUR
APOSOR17550-1G APOSOR17550-5G APOSOR17550-25G
4-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
4-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Formule: C₉H₆BrNO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08437036
CAS nummer: 3951-95-9
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable