5-Bromo-4-methylisoquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17552-1G OR17552-500MG
APOSOR17552-1GEA 157 EUR
APOSOR17552-1G APOSOR17552-500MG
5-Bromo-4-methylisoquinoline
5-Bromo-4-methylisoquinoline
Formule: C₁₀H₈BrN
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12922846
CAS nummer: 651310-24-6