7-Bromoquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17561-25G OR17561-5G OR17561-1G
APOSOR17561-25GEA 87.6 EUR
APOSOR17561-25G APOSOR17561-5G APOSOR17561-1G
7-Bromoquinoline
7-Bromoquinoline
Formule: C₉H₆BrN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03695823
CAS nummer: 4965-36-0