7-Quinolineboronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17562-1G OR17562-250MG
APOSOR17562-1GEA 210 EUR
APOSOR17562-1G APOSOR17562-250MG
7-Quinolineboronic acid 95%
7-Quinolineboronic acid
Formule: C₉H₈BNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11100750
CAS nummer: 629644-82-2