1-Acetylpiperidin-4-amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR17566-5G OR17566-1G
APOSOR17566-5GEA 125 EUR
APOSOR17566-5G APOSOR17566-1G
1-Acetylpiperidin-4-amine 97%
1-Acetylpiperidin-4-amine
Formule: C₇H₁₄N₂O
Smeltpunt: 46…53 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03412449
CAS nummer: 160357-94-8