1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR17569-25G OR17569-5G
APOSOR17569-25GEA 139 EUR
APOSOR17569-25G APOSOR17569-5G
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₉BN₂O₂
Smeltpunt: 44…49 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09864188
CAS nummer: 847818-70-6