1-(2-Morpholinoethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-(2-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl)ethyl)morpholine
OR17572-1G OR17572-5G
APOSOR17572-1GEA 113 EUR
APOSOR17572-1G APOSOR17572-5G
1-(2-Morpholinoethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
1-(2-Morpholinoethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₅H₂₆BN₃O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08062342
CAS nummer: 864754-18-7