3-Bromo-2-methoxyaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-o-anisidine, 2-Amino-6-bromoanisole
OR17601-1G OR17601-5G OR17601-10G
APOSOR17601-1GEA 22 EUR
APOSOR17601-1G APOSOR17601-5G APOSOR17601-10G
3-Bromo-2-methoxyaniline
3-Bromo-2-methoxyaniline
Formule: C₇H₈BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13186737
CAS nummer: 116557-46-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III