Monomethyl-trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17609-100G OR17609-25G OR17609-5G
APOSOR17609-100GEA 51.9 EUR
APOSOR17609-100G APOSOR17609-25G APOSOR17609-5G
Monomethyl-trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate
Monomethyl-trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate
Formule: C₉H₁₄O₄
Smeltpunt: 128…131 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01311247
CAS nummer: 15177-67-0