3-Bromo-2-methyl-1-propene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR17610-100G OR17610-25G OR17610-5G
APOSOR17610-100GEA 285 EUR
APOSOR17610-100G APOSOR17610-25G APOSOR17610-5G
3-Bromo-2-methyl-1-propene
3-Bromo-2-methyl-1-propene
Formule: C₄H₇Br
Kookpunt: 94…95 °C
Dichtheid: 1,339 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 7 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00134155
CAS nummer: 1458-98-6
UN: 2924
ADR: 3+8,II