4-Bromo-2,6-dinitrotoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR17614-1G
OR17614-5G
APOSOR17614-1GEA
36.6
EUR
APOSOR17614-1G
APOSOR17614-5G
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene
Formule:
C₇H₅BrN₂O₄ Smeltpunt: 86…89 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07357280 CAS nummer: 95192-64-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |