5-Bromo-2-methyl-3-nitroaniline 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17615-5G OR17615-25G
APOSOR17615-5GEA 83.3 EUR
APOSOR17615-5G APOSOR17615-25G
5-Bromo-2-methyl-3-nitroaniline 95+%
5-Bromo-2-methyl-3-nitroaniline
Formule: C₇H₇BrN₂O₂
MW: 231.0500 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07781362
CAS nummer: 864550-40-3