4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Bromophenyl methyl carbinol, 1-(4-Bromophenyl)ethanol, p-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
OR17616-100G OR17616-25G OR17616-500G
APOSOR17616-100GEA 199 EUR
APOSOR17616-100G APOSOR17616-25G APOSOR17616-500G
4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol 98%
4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₉BrO
MW: 201.06 g/mol
Kookpunt: 119…121 °C/7mmHg
Smeltpunt: 36…38 °C
Dichtheid: 1.463 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 63 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004514
CAS nummer: 5391-88-8