3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17626-100G OR17626-25G
APOSOR17626-100GEA 284 EUR
APOSOR17626-100G APOSOR17626-25G
3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid
3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₈O₃
Smeltpunt: 194…197 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060511
CAS nummer: 24673-56-1