Cyclohexylboronic acid pinacol ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Cyclohexylboronic acid Pinacol ester, 2-Cyclohexyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, (4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohexane
OR17650-100G OR17650-25G
APOSOR17650-100GEA 269 EUR
APOSOR17650-100G APOSOR17650-25G
Cyclohexylboronic acid pinacol ester 95%
Cyclohexylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₂₃BO₂
Dichtheid: 0,93 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038749
CAS nummer: 87100-15-0