1H-Indazole-4-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17651-1G OR17651-5G
APOSOR17651-1GEA 55.5 EUR
APOSOR17651-1G APOSOR17651-5G
1H-Indazole-4-carbaldehyde 95%
1H-Indazole-4-carbaldehyde
Formule: C₈H₆N₂O
Smeltpunt: 166…167 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06738279
CAS nummer: 669050-70-8