4-Bromo-6-methylisoquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17654-1G OR17654-250MG
APOSOR17654-1GEA 89.2 EUR
APOSOR17654-1G APOSOR17654-250MG
4-Bromo-6-methylisoquinoline
4-Bromo-6-methylisoquinoline
Formule: C₁₀H₈BrN
MW: 222.0812 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12922845
CAS nummer: 1204298-52-1