3-Amino-6-bromoisoquinoline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Bromoisoquinolin-3-amine
OR17655-1G OR17655-5G
APOSOR17655-1GEA 78.9 EUR
APOSOR17655-1G APOSOR17655-5G
3-Amino-6-bromoisoquinoline 97%
3-Amino-6-bromoisoquinoline
Formule: C₉H₇BrN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11101002
CAS nummer: 891785-28-7