1-Amino-5-bromoisoquinoline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromoisoquinolin-1-amine
OR17656-1G OR17656-250MG OR17656-50MG
APOSOR17656-1GEA 207 EUR
APOSOR17656-1G APOSOR17656-250MG APOSOR17656-50MG
1-Amino-5-bromoisoquinoline 95%
1-Amino-5-bromoisoquinoline
Formule: C₉H₇BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226920
CAS nummer: 852570-80-0