2-Bromo-4-iodoaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17657-5G OR17657-25G OR17657-100G
APOSOR17657-5GEA 22 EUR
APOSOR17657-5G APOSOR17657-25G APOSOR17657-100G
2-Bromo-4-iodoaniline 98%
2-Bromo-4-iodoaniline
Formule: C₆H₅BrIN
MW: 297.9200 g/mol
Smeltpunt: 75…85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07780668
CAS nummer: 29632-73-3