4-Bromo-N,N-diphenylaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Bromophenyl)diphenylamine, 4-Bromotriphenylamine
OR17665-100G OR17665-25G
APOSOR17665-100GEA 117 EUR
APOSOR17665-100G APOSOR17665-25G
4-Bromo-N,N-diphenylaniline 98%
4-Bromo-N,N-diphenylaniline
Formule: C₁₈H₁₄BrN
Smeltpunt: 108…112 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01851266
CAS nummer: 36809-26-4