4-Methyl-1-piperazineacetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR17668-10G OR17668-1G
APOSOR17668-10GEA 149 EUR
APOSOR17668-10G APOSOR17668-1G
4-Methyl-1-piperazineacetic acid 97%
4-Methyl-1-piperazineacetic acid
Formule: C₇H₁₄N₂O₂
Smeltpunt: 130…133 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03444554
CAS nummer: 54699-92-2