7-Methoxy-1-tetralone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR17678-100G OR17678-25G OR17678-500G
APOSOR17678-100GEA 123 EUR
APOSOR17678-100G APOSOR17678-25G APOSOR17678-500G
7-Methoxy-1-tetralone 97%
7-Methoxy-1-tetralone
Formule: C₁₁H₁₂O₂
Smeltpunt: 59…64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001696
CAS nummer: 6836-19-7
EINECS: 229-916-0