5-Chloor-o-toluidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-Chloro-2-methylaniline, 2-Amino-4-chlorotoluene
OR17697-100G OR17697-500G OR17697-25G
APOSOR17697-100GEA 32.2 EUR
APOSOR17697-100G APOSOR17697-500G APOSOR17697-25G
5-Chloor-o-toluidine 98%
5-Chloor-o-toluidine
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141.6 g/mol
Kookpunt: 236…238 °C
Smeltpunt: 20…22 °C
Dichtheid: 1.18 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 160 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007779
CAS nummer: 95-79-4
UN: 3429
ADR: 6.1 III