Quinoxaline-6-acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17707-1G OR17707-250MG
APOSOR17707-1GEA 382 EUR
APOSOR17707-1G APOSOR17707-250MG
Quinoxaline-6-acetic acid
Quinoxaline-6-acetic acid
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09880609
CAS nummer: 473932-16-0