Quinoxaline-6-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17708-100MG OR17708-250MG
APOSOR17708-100MGEA 22 EUR
APOSOR17708-100MG APOSOR17708-250MG
Quinoxaline-6-carbaldehyde
Quinoxaline-6-carbaldehyde
Formule: C9H6N2O
Smeltpunt: 130…131 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00805834
CAS nummer: 130345-50-5