1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17713-1G OR17713-10G OR17713-5G
APOSOR17713-1GEA 22 EUR
APOSOR17713-1G APOSOR17713-10G APOSOR17713-5G
1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester 98%
1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₂₂BNO₂
Smeltpunt: 72…76 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11506069
CAS nummer: 454482-11-2