2-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17716-250MG OR17716-100MG
APOSOR17716-250MGEA 429 EUR
APOSOR17716-250MG APOSOR17716-100MG
2-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane 95%
2-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane
Formule: C₇H₁₃NO
Kookpunt: 208 °C
Dichtheid: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12407095
CAS nummer: 1046153-20-1