1-Naphthyl boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Naphthaleneboronic acid, Naphthalene-1-boronic acid, Naphthalen-1-ylboronic acid
OR1778-100G OR1778-25G
APOSOR1778-100GEA 87.6 EUR
APOSOR1778-100G APOSOR1778-25G
1-Naphthyl boronic acid
1-Naphthyl boronic acid
Formule: C₁₀H₉BO₂
MW: 171.99 g/mol
Smeltpunt: 204…210 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00019722
CAS nummer: 13922-41-3